Print…
Methylcyclopentadiene dimer (chamado assim) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
M2705-100ML M2705-500ML
TCIAM2705-100MLEA 17 EUR
TCIAM2705-100ML TCIAM2705-500ML
Methylcyclopentadiene dimer (chamado assim) estabilizado
Methylcyclopentadiene dimer
Fórmula: C₁₂H₁₆
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00082297
Número CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&vid=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) to pass test