Print…
Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
M2700-5G M2700-25G
TCIAM2700-5GEA 29 EUR
TCIAM2700-5G TCIAM2700-25G
Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethyl hydrogen malonate
Fórmula: C₅H₈O₄
Peso Molecular: 132.115 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: –13°C
Ponto de Inflamação: 113°C
Número MDL : MFCD00020490
Número CAS: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&vid=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %