Print…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2698-1G M2698-5G
TCIAM2698-1GEA 30 EUR
TCIAM2698-1G TCIAM2698-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Número MDL : MFCD01320686
Número CAS: 84228-44-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff911fdaa0014dc990741424b03cb80e393449&vid=5fff911fdaa0014dc990741424b03cb80e393449&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C