Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
M2694-5G
M2694-25G
TCIAM2694-5GEA
42
EUR
TCIAM2694-5G
TCIAM2694-25G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Fórmula:
C₉H₉IO₂ Peso Molecular: 276.07 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00230583 Número CAS: 90347-66-3 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |