Print…
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Morpholinoethoxy)aniline, 4-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]morpholine, 4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]aniline
M2691-1G M2691-5G
TCIAM2691-1GEA 55 EUR
TCIAM2691-1G TCIAM2691-5G
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD04970981
Número CAS: 52481-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4fb00f8078861eef57b921cb1cc91e91720cb5c&vid=a4fb00f8078861eef57b921cb1cc91e91720cb5c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C