Print…
tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
M2687-5G M2687-25G
TCIAM2687-5GEA 29 EUR
TCIAM2687-5G TCIAM2687-25G
tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
tert-Butyl hydrogen malonate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Fusão: 19°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00191886
Número CAS: 40052-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&vid=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %