Print…
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2685-1G M2685-5G
TCIAM2685-1GEA 78 EUR
TCIAM2685-1G TCIAM2685-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 240°C
Número MDL : MFCD01114648
Número CAS: 301699-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d91dc23de3bd0973627545fd8efa3a65f12a2d76&vid=d91dc23de3bd0973627545fd8efa3a65f12a2d76&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %