Print…
N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2684-1G M2684-5G
TCIAM2684-1GEA 33 EUR
TCIAM2684-1G TCIAM2684-5G
N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methylpyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD01418130
Número CAS: 18364-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&vid=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %