Print…
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-3-pyridinemethanol, 5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine, (6-Methylpyridin-3-yl)methanol, 5-Hydroxymethyl-2-picoline
M2683-1G M2683-5G
TCIAM2683-1GEA 31 EUR
TCIAM2683-1G TCIAM2683-5G
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD08692003
Número CAS: 34107-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17ac23a9b89b4f31b97c52de404afcb3a0baa079&vid=17ac23a9b89b4f31b97c52de404afcb3a0baa079&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C