Print…
Methyl-6-bromonicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2682-1G M2682-5G
TCIAM2682-1GEA 17 EUR
TCIAM2682-1G TCIAM2682-5G
Methyl-6-bromonicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-bromonicotinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL : MFCD04972371
Número CAS: 26218-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&vid=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C