Print…
Malotilate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1,3-Dithiol-2-ylidene)malonic acid Diisopropyl ester, Diisopropyl (1,3-Dithiol-2-ylidene)malonate, Diisopropyl 2-(1,3-dithiol-2-ylidene)malonate
M2674-1G M2674-5G
TCIAM2674-1GEA 58 EUR
TCIAM2674-1G TCIAM2674-5G
Malotilate ≥98.0% (por GC)
Malotilate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₄S₂
Número MDL : MFCD00867646
Número CAS: 59937-28-9
EINECS: 261-987-3
Merck Index: 14,05712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf1d02d99939e4281bc80a56d3ee197c1a82506&vid=cbf1d02d99939e4281bc80a56d3ee197c1a82506&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C