Print…
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
M2673-5G M2673-25G
TCIAM2673-5GEA 50 EUR
TCIAM2673-5G TCIAM2673-25G
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 92
Número MDL : MFCD00002772
Número CAS: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef724bd1c3d9e9b3baabce92f35b624a802155e&vid=2ef724bd1c3d9e9b3baabce92f35b624a802155e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C