Print…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid methyll ester, 2-(3-Methoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
M2665-1G M2665-5G
TCIAM2665-1GEA 38 EUR
TCIAM2665-1G TCIAM2665-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₄
Peso Molecular: 262.1093 g/mol
Número MDL : MFCD03789258
Número CAS: 480425-35-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a612664d26bee5a5bc41e34b531b58efb1eff0&vid=84a612664d26bee5a5bc41e34b531b58efb1eff0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C