Print…
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2662-1G M2662-5G
TCIAM2662-1GEA 28 EUR
TCIAM2662-1G TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de ebulição: 217°C
Número MDL : MFCD00234332
Número CAS: 81452-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&vid=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %