Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 64.7 EUR
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III