Print…
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Methoxyphenethyl alcohol
M2658-1G M2658-5G
TCIAM2658-1GEA 35 EUR
TCIAM2658-1G TCIAM2658-5G
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00002893
Número CAS: 5020-41-7
EINECS: 225-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&vid=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %