Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2656-1G M2656-5G
TCIAM2656-1GEA 64 EUR
TCIAM2656-1G TCIAM2656-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₄
Número MDL : MFCD02683052
Número CAS: 136507-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&vid=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C