Print…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
M2650-1G M2650-5G
TCIAM2650-1GEA 49 EUR
TCIAM2650-1G TCIAM2650-5G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₃
Peso Molecular: 235.09 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Número MDL : MFCD05663858
Número CAS: 445264-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326e515c8a05321aa32bac456941c1631030308e&vid=326e515c8a05321aa32bac456941c1631030308e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C