Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
M2642-200MG M2642-1G
TCIAM2642-200MGEA 34 EUR
TCIAM2642-200MG TCIAM2642-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00464254
Número CAS: 25016-20-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8700425bb195e927fc60a82344e342f67c710d5&vid=f8700425bb195e927fc60a82344e342f67c710d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C