Print…
Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Thiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
M2627-5G M2627-25G
TCIAM2627-5GEA 49 EUR
TCIAM2627-5G TCIAM2627-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl thiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de ebulição: 91°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD06203810
Número CAS: 22913-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad06814f90f783d378c07750c19ec272361c5831&vid=ad06814f90f783d378c07750c19ec272361c5831&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %