Print…
2-Methyl-4-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2620-5G M2620-25G
TCIAM2620-5GEA 85 EUR
TCIAM2620-5G TCIAM2620-25G
2-Methyl-4-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Número MDL : MFCD00006758
Número CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&vid=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C