Print…
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4-Methylenebis(N,N-bis(oxiran-2-ylmethyl)aniline)
M2619-25G M2619-100G
TCIAM2619-25GEA 18 EUR
TCIAM2619-25G TCIAM2619-100G
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
Fórmula: C₂₅H₃₀N₂O₄
Peso Molecular: 422.53 g/mol
Ponto de Inflamação: 113°C
Número MDL : MFCD00661161
Número CAS: 28768-32-3
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&vid=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %