Print…
3-Methylcyclopentadecanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylcyclopentadecanone, Muscone
M2611-200MG M2611-1G
TCIAM2611-200MGEA 66 EUR
TCIAM2611-200MG TCIAM2611-1G
3-Methylcyclopentadecanone ≥97.0% (por GC)
3-Methylcyclopentadecanone
Fórmula: C₁₆H₃₀O
Peso Molecular: 238.41 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Fusão: –15°C
Densidade: 0.9268
Número MDL : MFCD00211114
Número CAS: 541-91-3
EINECS: 208-795-8
Merck Index: 14,06313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2481f4d4256fee3d90f6d7db780864d2004cbc&vid=1d2481f4d4256fee3d90f6d7db780864d2004cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %