Print…
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
M2607-1G M2607-5G
TCIAM2607-1GEA 62 EUR
TCIAM2607-1G TCIAM2607-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 245°C
Número MDL : MFCD00462235
Número CAS: 696-22-0
Merck Index: 14,06115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7059f2d80ded0b9bfa5e50a8ded1886454bc957d&vid=1e5ac4602fa61c077f88ac477b82159ace14fb81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %