Fluoreto de tolueno-sulfonil-a ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
B22146.06
B22146.03
B22146.14
B22146.06EA
94.5
EUR
B22146.06
B22146.03
B22146.14
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a ≥99%
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Purity: 99%
CAS No.: 329-98-6
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2088311
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007424
Fórmula:
C₇H₇FO₂S Ponto de ebulição: 80…85 °C (0,3 mmHg) Ponto de Fusão: 92…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007424 Número CAS: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |