Print…
Methyl indol-3-ylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2605-5G M2605-25G
TCIAM2605-5GEA 64 EUR
TCIAM2605-5G TCIAM2605-25G
Methyl indol-3-ylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl indol-3-ylacetate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022749
Número CAS: 1912-33-0
EINECS: 217-622-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e2da67e0c1031c1ed9aaf73460c8b97fafd6141&vid=98cda2d233778b1cf535316f05ef7a959e8f4526&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C