Print…
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
M2596-1G M2596-5G
TCIAM2596-1GEA 16 EUR
TCIAM2596-1G TCIAM2596-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Número MDL : MFCD00553089
Número CAS: 2363-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&vid=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C