Print…
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(2-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
M2592-1G M2592-5G
TCIAM2592-1GEA 35 EUR
TCIAM2592-1G TCIAM2592-5G
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Peso Molecular: 191.28 g/mol
Número MDL : MFCD04035359
Número CAS: 180605-36-1
UN: 3263
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe9e40d7bacd9dfb191bedebf7eaf0ce8e1d075&vid=9fe9e40d7bacd9dfb191bedebf7eaf0ce8e1d075&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C