Print…
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2588-1G M2588-5G
TCIAM2588-1GEA 24 EUR
TCIAM2588-1G TCIAM2588-5G
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 92°C
Número MDL : MFCD09953150
Número CAS: 75567-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&vid=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %