Print…
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
M2583-1G M2583-5G
TCIAM2583-1GEA 37 EUR
TCIAM2583-1G TCIAM2583-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂
Peso Molecular: 204.00 g/mol
Número MDL : MFCD00832855
Número CAS: 934-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd034ea0ff905311455375e2e6a4070ff0653ab&vid=2dd034ea0ff905311455375e2e6a4070ff0653ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C