Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 47.4 EUR
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %