Print…
2-(Methylthio)acetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2579-1G M2579-5G
TCIAM2579-1GEA 16 EUR
TCIAM2579-1G TCIAM2579-5G
2-(Methylthio)acetamide ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)acetamide
Fórmula: C₃H₇NOS
Número MDL : MFCD00041321
Número CAS: 22551-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f374ca41907d70428ffb74b359c3b820f32ddd&vid=48f374ca41907d70428ffb74b359c3b820f32ddd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C