Print…
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, Metaxalone, 5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone
M2578-1G M2578-5G
TCIAM2578-1GEA 35 EUR
TCIAM2578-1G TCIAM2578-5G
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (por GC)
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 225°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00867700
Número CAS: 1665-48-1
EINECS: 216-777-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1b8588344178c8e86e3e5284e5ad7a1d838a2ad&vid=f1b8588344178c8e86e3e5284e5ad7a1d838a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C