Print…
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2566-200MG M2566-1G
TCIAM2566-200MGEA 22 EUR
TCIAM2566-200MG TCIAM2566-1G
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 53°C
Número MDL : MFCD00006498
Número CAS: 73579-08-5
EINECS: 277-542-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&vid=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %