Print…
3-Methyl-1-butene ∼15% ∼2.5 mol/L em diclorometano
Fornecedor: TCI
Perigo
M2563-100ML M2563-500ML
TCIAM2563-100MLEA 57 EUR
TCIAM2563-100ML TCIAM2563-500ML
3-Methyl-1-butene ∼15% ∼2.5 mol/L em diclorometano
3-Methyl-1-butene
Fórmula: C₅H₁₀
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008937
Número CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&vid=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0% to 17.0 w/w%