Methylamine hydroiodide, baixo teor de água ≥99.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methylammonium iodide
M2556-25G
M2556-1G
M2556-5G
M2556-100G
TCIAM2556-25GEA
163
EUR
TCIAM2556-25G
TCIAM2556-1G
TCIAM2556-5G
TCIAM2556-100G
Methylamine hydroiodide, baixo teor de água ≥99.0% (por azoto total e análise de titulação)
Methylamine hydroiodide
Fórmula:
CH₃NH₂·HI Peso Molecular: 158.97 g/mol |
Número MDL :
MFCD28100833 Número CAS: 14965-49-2 EINECS: 239-037-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 99.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |
water | max. 100 ppm |