Print…
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[2-(Methylamino)ethyl]anisole, 4-Methoxy-N-methylphenethylamine
M2551-20MG M2551-200MG
TCIAM2551-20MGEA 25 EUR
TCIAM2551-20MG TCIAM2551-200MG
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Peso Molecular: 165.24 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Número MDL : MFCD00870496
Número CAS: 4091-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&vid=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %