Print…
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2543-5G M2543-25G
TCIAM2543-5GEA 69 EUR
TCIAM2543-5G TCIAM2543-25G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD09031772
Número CAS: 99548-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&vid=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %