Print…
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 5-Bromo-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Bromo-o-toluic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-o-toluate, methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate
M2542-1G M2542-5G
TCIAM2542-1GEA 17 EUR
TCIAM2542-1G TCIAM2542-5G
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 265°C
Número MDL : MFCD09839555
Número CAS: 79669-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb44f6d1141a011c024880fbcaf2ec03e32b1e87&vid=bb44f6d1141a011c024880fbcaf2ec03e32b1e87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C