Print…
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2540-5G M2540-25G
TCIAM2540-5GEA 60 EUR
TCIAM2540-5G TCIAM2540-25G
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08752568
Número CAS: 18595-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&vid=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C