Print…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2535-1G M2535-5G
TCIAM2535-1GEA 25 EUR
TCIAM2535-1G TCIAM2535-5G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de ebulição: 119°C
Número MDL : MFCD00196161
Número CAS: 329-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=683a58da1091aa6157a9567def1e7a1d05f7fc87&vid=683a58da1091aa6157a9567def1e7a1d05f7fc87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C