Print…
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2528-5G M2528-25G
TCIAM2528-5GEA 50 EUR
TCIAM2528-5G TCIAM2528-25G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester ≥99.0% (por GC)
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Ponto de ebulição: 153°C
Número MDL : MFCD00018381
Número CAS: 55954-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&vid=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %