Print…
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl Hydrogen trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate, trans-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
M2526-5G M2526-25G
TCIAM2526-5GEA 35 EUR
TCIAM2526-5G TCIAM2526-25G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Número MDL : MFCD01311247
Número CAS: 15177-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3428527ecc3c698888bb8988736dc53e92ec10ef&vid=3428527ecc3c698888bb8988736dc53e92ec10ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C