N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2-Diamino-N1-methyl-4-nitrobenzene, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 2-Amino-1-methylamino-4-nitrobenzene
M2523-1G
M2523-5G
TCIAM2523-1GEA
30
EUR
TCIAM2523-1G
TCIAM2523-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Fórmula:
C₇H₉N₃O₂ |
Número MDL :
MFCD00156607 Número CAS: 41939-61-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Red to Dark red to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 177.0 to 181.0 deg-C |