Print…
Erbstatin analog ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Erbstatin Analog, 2,5-Dihydroxycinnamic acid methyll ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate, Methyl 3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate
M2520-10MG M2520-100MG
TCIAM2520-10MGEA 49 EUR
TCIAM2520-10MG TCIAM2520-100MG
Erbstatin analog ≥96.0% (por HPLC)
Erbstatin analog
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Número MDL : MFCD00132932
Número CAS: 63177-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&vid=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C