Print…
Methyl caffeate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2519-200MG M2519-1G
TCIAM2519-200MGEA 76 EUR
TCIAM2519-200MG TCIAM2519-1G
Methyl caffeate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl caffeate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00210468
Número CAS: 67667-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf80865fe00fe0ee54f74e38a2dec6ff28669d9&vid=bdf80865fe00fe0ee54f74e38a2dec6ff28669d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C