Print…
3-Methyladenine
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
M2518-1G M2518-200MG
TCIAM2518-1GEA 383 EUR
TCIAM2518-1G TCIAM2518-200MG
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Fórmula: C₆H₇N₅
Número MDL : MFCD00010531
Número CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&vid=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %