Print…
6'-Methoxy-2,3'-bipyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6'-Methoxy-2,3'-bipyridine, 2-Methoxy-5-(pyridin-2-yl)pyridine
M2509-200MG M2509-1G
TCIAM2509-200MGEA 74 EUR
TCIAM2509-200MG TCIAM2509-1G
6'-Methoxy-2,3'-bipyridine ≥97.0% (por GC)
2-Methoxy-5-(pyridin-2-yl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 104°C
Número MDL : MFCD11707142
Número CAS: 381725-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a982a27f13b1e624dde390457362079861ca29&vid=36a982a27f13b1e624dde390457362079861ca29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %