Print…
2-Methyl-5-propionylfuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2507-5G M2507-25G
TCIAM2507-5GEA 33 EUR
TCIAM2507-5G TCIAM2507-25G
2-Methyl-5-propionylfuran ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-propionylfuran
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053142
Número CAS: 10599-69-6
EINECS: 234-215-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&vid=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %