Print…
5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2506-1G M2506-5G
TCIAM2506-1GEA 25 EUR
TCIAM2506-1G TCIAM2506-5G
5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Nitro-6-methyluracil
Fórmula: C5H5N3O4
Número MDL : MFCD00051201
Número CAS: 16632-21-6
EINECS: 240-688-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %